Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA14 Protein
A cDNA sequence encoding the CA14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 23632 |
---|---|
Name | CA14 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CA14 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936608
|
enQuireBio™
QP11247-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926608
|
enQuireBio™
QP11247-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916608
|
enQuireBio™
QP11247-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
23632 | |
Research Use Only | |
CA14 | |
Human | |
His | |
CA14 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
CA14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADGGQHW TYEGPHGQDH WPASYPECGN NAQSPIDIQT DSVTFDPDLP ALQPHGYDQP GTEPLDLHNN GHTVQLSLPS TLYLGGLPRK YVAAQLHLHW GQKGSPGGSE HQINSEATFA ELHIVHYDSD SYDSLSEAAE RPQGLAVLGI LIEVGETKNI AYEHILSHLH EVRHKDQKTS VPPFNLRELL PKQLGQYFRY NGSLTTPPCY QSVLWTVFYR RSQISMEQLE KLQGTLFSTE EEPSKLLVQN YRALQPLNQR MVFASFIQAG SSYTTGEM | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |