Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CACNA2D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5745-ye-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917469
  • 2450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000713.2
CACNA2D1 Protein
Research Use Only
CACNA2D1
Recombinant Protein
Yeast
QPKPIGVGIP TINLRKRRPN IQNPKSQEPV TLDFLDAELE NDIKVEIRNK MIDGESGEKT FRTLVKSQDE RYIDKGNRTY TWTPVNGTDY SLALVLPTYS FYYIKAKLEE TITQARYSET LKPDNFEESG YTFIAPRDYC N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
781
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol