Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11260-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916648
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CALB2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGPQQQPPY LHLAELTASQ FLEIWKHFDA DGNGYIEGKE LENFFQELEK ARKGSGMMSK SDNFGEKMKE FMQKYDKNSD GKIEMAELAQ ILPTEENFLL CFRQHVGSST EFMEAWRKYD TDRSGYIEAN ELKGFLSDLL KKANRPYDEP KLQEYTQTIL RMFDLNGDGK LGLSEMSRLL PVQENFLLKF QGMKLTSEEF NAIFTFYDKD RSGYIDEHEL DALLKDLYEK NKKEMNIQQL TNYRKSVMSL AEAGKLYRKD LEIVLCSEPP M
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CALB2 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8 and 10% glycerol.