Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calmodulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calmodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9025-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037481
Menge Preis
1 1443.46 € / 500 Mikrogramm
3 1356.85 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001292553.1
Calmodulin Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
801
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CALM1
Recombinant Protein
Yeast
ADQLTEEQIA EFKEAFSLFD KDGDGTITTK ELGTVMRSLG QNPTEAELQD MINEVDADGN GTIDFPEFLT MMARKMKDTD SEEEIREAFR VFDKDGNGYI SAAELRHVMT NLGEKLTDEE VDEMIREADI DGDGQVNYEE FVQMMTAK