Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAMK2N2 Protein
A cDNA sequence encoding the CAMK2N2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11267-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926668
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAMK2N2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEILPY SEDKMGRFGA DPEGSDLSFS CRLQDTNSFF AGNQAKRPPK LGQIGRAKRV VIEDDRIDDV LKGMGEKPPS GV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CAMK2N2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.