Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAMP Protein
A cDNA sequence encoding the CAMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11270-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916678
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
820
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CAMP
Human
His
CAMP protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
CAMP Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVLSYKE AVLRAIDGIN QRSSDANLYR LLDLDPRPTM DGDPDTPKPV SFTVKETVCP RTTQQSPEDC DFKKDGLVKR CMGTVTLNQA RGSFDISCDK DNKRFALLGD FFRKSKEKIG KEFKRIVQRI KDFLRNLVPR TES