Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9084-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037601
  • 1740.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001318.1
Cancer / testis antigen 1 Protein
Research Use Only
CTAG1A
Recombinant Protein
Yeast
MQAEGRGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPGGGA PRGPHGGAAS GLNGCCRCGA RGPESRLLEF YLAMPFATPM EAELARRSLA QDAPPLPVPG VLLKEFTVSG NILTIRLTAA DHRQLQLSIS SCLQQLSLLM WITQCFLPVF LAQPPSGQRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1485
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol