Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase II subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase II subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8381-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044321
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Casein kinase II subunit beta Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CSNK2B
Recombinant Protein
E. coli
SSSEEVSWIS WFCGLRGNEF FCEVDEDYIQ DKFNLTGLNE QVPHYRQALD MILDLEPDEE LEDNPNQSDL IEQAAEMLYG LIHARYILTN RGIAQMLEKY QQGDFGYCPR VYCENQPMLP IGLSDIPGEA MVKLYCPKCM DVYTPKSSRH HHTDGAYFGT GFPHMLFMVH PEYRPKRPAN QFVPRLYGFK IHPMAYQLQL QAASNFKSPV KTIR