Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CBX3 Protein
A cDNA sequence encoding the CBX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11284-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926718
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CBX3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASNKT TLQKMGKKQN GKSKKVEEAE PEEFVVEKVL DRRVVNGKVE YFLKWKGFTD ADNTWEPEEN LDCPELIEAF LNSQKAGKEK DGTKRKSLSD SESDDSKSKK KRDAADKPRG FARGLDPERI IGATDSSGEL MFLMKWKDSD EADLVLAKEA NMKCPQIVIA FYEERLTWHS CPEDEAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CBX3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol.