missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Zusammensetzung | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 147372 |
| Molekulargewicht | M.W. (Theoretical): 49 kDa |
| Menge | 25 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | collagen and calcium binding EGF domains 1, collagen and calcium-binding EGF domain-containing protein 1, Full of fluid protein homolog, KIAA1983FLJ30681, MGC50861 |
| Gensymbol | CCBE1 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Protein | CCBE1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?