Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCDC43 Protein
A cDNA sequence encoding the CCDC43 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11290-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916738
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CCDC43 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CCDC43 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAPSEV AAIAPGEGDG GGGGFGSWLD GRLEALGVDR AVYGAYILGI LQEEEEEEKL DALQGILSAF LEEDSLLNIC KEIVERWSET QNVVTKVKKE DEVQAIATLI EKQAQIVVKP RMVSEEEKQR KAALLAQYAD VTDEEDEADE KDDSGATTMN IGSDKLLFRN TNVEDVLNAR KLERDSLRDE SQRKKEQDKL QRERDKLAKQ ERKEKEKKRT QRGERKR