Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00 € - 2450.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002979.1
Gen-ID (Entrez) 6362
Name CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15905609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-10UG
10 μg
137.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15945609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-50UG
50 μg
339.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15995599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-100UG
100 μg
545.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-200UG
200 μg
870.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15935609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-500UG
500 μg
1500.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP4989-1MG
1 mg
2450.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6362
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
Yeast
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.