missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein

Recombinant Protein

Marke:  enQuireBio™ QP5260-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15915789

  • 4240.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
E. coli
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFLVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
6362
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CCL18 / PARC / MIP4 induces primary human T cell chemotaxis.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote