Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL8 / MCP-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL8 / MCP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP4994-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915619
Menge Preis
1 595.74 € / 100 Mikrogramm
5 560.65 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005614.2
CCL8 / MCP-2 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6355
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL8
Recombinant Protein
Yeast
QPDSVSIPIT CCFNVINRKI PIQRLESYTR ITNIQCPKEA VIFKTKRGKE VCADPKERWV RDSMKHLDQI FQNLKP