Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNH Protein
A cDNA sequence encoding the CCNH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 902 |
---|---|
Name | CCNH Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CCNH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936758
|
enQuireBio™
QP11297-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926758
|
enQuireBio™
QP11297-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916758
|
enQuireBio™
QP11297-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
902 | |
Research Use Only | |
CCNH | |
Human | |
His | |
The CCNH solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 2mM EDTA, 0.1M NaCl and 30% glycerol. |
CCNH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MYHNSSQKRH WTFSSEEQLA RLRADANRKF RCKAVANGKV LPNDPVFLEP HEEMTLCKYY EKRLLEFCSV FKPAMPRSVV GTACMYFKRF YLNNSVMEYH PRIIMLTCAF LACKVDEFNV SSPQFVGNLR ESPLGQEKAL EQILEYELLL IQQLNFHLIV HNPYRPFEGF LIDLKTRYPI LENPEILRKT ADDFLNRIAL TDAYLLYTPS QIALTAILSS ASRAGITMES YLSESLMLKE NRTCLSQLLD IMKSMRNLVK KYEPPRSEEV AVLKQKLERC HSAELALNVI TKKRKGYEDD DYVSKKSKHE EEEWTDDDLV ESL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |