Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD10 / Neprilysin / MME Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD10 / Neprilysin / MME, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000893.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4311 |
Name | CD10 / Neprilysin / MME Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097981
|
enQuireBio™
QP9276-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000893.2 | |
CD10 / Neprilysin / MME Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4311 | |
Research Use Only | |
MME | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YDDGICKSSD CIKSAARLIQ NMDATTEPCT DFFKYACGGW LKRNVIPETS SRYGNFDILR DELEVVLKDV LQEPKTEDIV AVQKAKALYR SCINESAIDS RGGEPLLKLL PDIYGWPVAT ENWEQKYGAS WTAEKAIAQL NSKYGKKVLI NLFVGTDDKN SVNHVIHIDQ PRLGLPSRDY YECTGIYKEA CTAYVDFMIS VARLIRQEER LPIDENQLAL EMNKVMELEK EIANATAKPE DRNDPMLLYN KMTLAQIQNN FSLEINGKPF SWLNFTNEIM STVNISITNE EDVVVYAPEY LTKLKPILTK YSARDLQNLM SWRFIMDLVS SLSRTYKESR NAFRKALYGT TSETATWRRC ANYVNGNMEN AVGRLYVEAA FAGESKHVVE DLIAQIREVF IQTLDDLTWM DAETKKRAEE KALAIKERIG YPDDIVSNDN KLNNEYLELN YKEDEYFENI IQNLKFSQSK QLKKLREKVD KDEWISGAAV VNAFYSSGRN QIVFPAGILQ PPFFSAQQSN SLNYGGIGMV IGHEITHGFD DNGRNFNKDG DLVDWWTQQS ASNFKEQSQC MVYQYGNFSW DLAGGQHLNG INTLGENIAD NGGLGQAYRA YQNYIKKNGE EKLLPGLDLN HKQLFFLNFA QVWCGTYRPE YAVNSIKTDV HSPGNFRIIG TLQNSAEFSE AFHCRKNSYM NPEKKCRVW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |