Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD1B Protein
A cDNA sequence encoding the CD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11309-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916798
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
910
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEHAFQ GPTSFHVIQT SSFTNSTWAQ TQGSGWLDDL QIHGWDSDSG TAIFLKPWSK GNFSDKEVAE LEEIFRVYIF GFAREVQDFA GDFQMKYPFE IQGIAGCELH SGGAIVSFLR GALGGLDFLS VKNASCVPSP EGGSRAQKFC ALIIQYQGIM ETVRILLYET CPRYLLGVLN AGKADLQRQV KPEAWLSSGP SPGPGRLQLV CHVSGFYPKP VWVMWMRGEQ EQQGTQLGDI LPNANWTWYL RATLDVADGE AAGLSCRVKH SSLEGQDIIL YWRNPTSIGS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
CD1B Protein
Research Use Only
CD1B
Human
His
CD1B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.