Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD200 Protein
A cDNA sequence encoding the CD200 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11312-HIS-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916808
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4345
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVQVVTQ DEREQLYTPA SLKCSLQNAQ EALIVTWQKK KAVSPENMVT FSENHGVVIQ PAYKDKINIT QLGLQNSTIT FWNITLEDEG CYMCLFNTFG FGKISGTACL TVYVQPIVSL HYKFSEDHLN ITCSATARPA PMVFWKVPRS GIENSTVTLS HPNGTTSVTS ILHIKDPKNQ VGKEVICQVL HLGTVTDFKQ TVNKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CD200 Protein
Research Use Only
CD200
Human
His
CD200 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.