Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD27 Protein
A cDNA sequence encoding the CD27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11318-HIS-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916838
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
939
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTPAPK SCPERHYWAQ GKLCCQMCEP GTFLVKDCDQ HRKAAQCDPC IPGVSFSPDH HTRPHCESCR HCNSGLLVRN CTITANAECA CRNGWQCRDK ECTECDPLPN PSLTARSSQA LSPHPQPTHL PYVSEMLEAR TAGHMQTLAD FRQLPARTLS THWPPQRSLC SSDFIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CD27 Protein
Research Use Only
CD27
Human
His
The CD27 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.