Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300C Protein
A cDNA sequence encoding the CD300C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11325-HIS-INSECT-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916868
Menge Preis
1 194.62 € / 5 Mikrogramm
10 182.86 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10871
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD300C
Human
His
CD300C protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
CD300C Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Insect
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGYFPLSH PMTVAGPVGG SLSVQCRYEK EHRTLNKFWC RPPQILRCDK IVETKGSAGK RNGRVSIRDS PANLSFTVTL ENLTEEDAGT YWCGVDTPWL RDFHDPIVEV EVSVFPAGTT TASSPQSSMG TSGPPTKLPV HTWPSVTRKD SPEPSPHPGSLFSNVR