Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_777552.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 124599 |
Name | CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097501
|
enQuireBio™
QP9043-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037511
|
enQuireBio™
QP9043-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007511
|
enQuireBio™
QP9043-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027511
|
enQuireBio™
QP9043-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047511
|
enQuireBio™
QP9043-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017511
|
enQuireBio™
QP9043-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_777552.3 | |
CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
124599 | |
Research Use Only | |
CD300LB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
IQGPESVRAP EQGSLTVQCH YKQGWETYIK WWCRGVRWDT CKILIETRGS EQGEKSDRVS IKDNQKDRTF TVTMEGLRRD DADVYWCGIE RRGPDLGTQV KVIVDPEGAA STTASSPTNS NMAVFIGSHK RNHY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |