Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9043-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037511
Menge Preis
1 1443.46 € / 500 Mikrogramm
3 1356.85 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_777552.3
CD300LB / LMIR5 / CMRF35-A2 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
124599
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD300LB
Recombinant Protein
Yeast
IQGPESVRAP EQGSLTVQCH YKQGWETYIK WWCRGVRWDT CKILIETRGS EQGEKSDRVS IKDNQKDRTF TVTMEGLRRD DADVYWCGIE RRGPDLGTQV KVIVDPEGAA STTASSPTNS NMAVFIGSHK RNHY