Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000065.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 959 |
Name | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16045111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16065111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16055111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16075111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16085111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16095111
|
enQuireBio™
QP8528-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000065.1 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
959 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HRRLDKIEDE RNLHEDFVFM KTIQRCNTGE RSLSLLNCEE IKSQFEGFVK DIMLNKEETK KENSFEMQKG DQNPQIAAHV ISEASSKTTS VLQWAEKGYY TMSNNLVTLE NGKQLTVKRQ GLYYIYAQVT FCSNREASSQ APFIASLCLK SPGRFERILL RAANTHSSAK PCGQQSIHLG GVFELQPGAS VFVNVTDPSQ VSHGTGFTSF GL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |