Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD46 Protein
A cDNA sequence encoding the CD46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11335-HIS-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916908
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4179
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCEEPPTF EAMELIGKPK PYYEIGERVD YKCKKGYFYI PPLATHTICD RNHTWLPVSD DACYRETCPY IRDPLNGQAV PANGTYEFGY QMHFICNEGY YLIGEEILYC ELKGSVAIWS GKPPICEKVL CTPPPKIKNG KHTFSEVEVF EYLDAVTYSC DPAPGPDPFS LIGESTIYCG DNSVWSRAAP ECKVVKCRFP VVENGKQISG FGKKFYYKAT VMFECDKGFY LDGSDTIVCD SNSTWDPPVP KCLKGPRPTY KPPVSNYPGY PKPEEGILDS LD
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
CD46 Protein
Research Use Only
CD46
Human
His
CD46 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol.