Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD5L Protein
A cDNA sequence encoding the CD5L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11341-HIS-HEK-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916938
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
922
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MKHHHHHHAS PSGVRLVGGL HRCEGRVEVE QKGQWGTVCD DGWDIKDVAV LCRELGCGAA SGTPSGILYE PPAEKEQKVL IQSVSCTGTE DTLAQCEQEE VYDCSHDEDA GASCENPESS FSPVPEGVRL ADGPGHCKGR VEVKHQNQWY TVCQTGWSLR AAKVVCRQLG CGRAVLTQKR CNKHAYGRKP IWLSQMSCSG REATLQDCPS GPWGKNTCNH DEDTWVECED PFDLRLVGGD NLCSGRLEVL HKGVWGSVCD DNWGEKEDQV VCKQLGCGKS LSPSFRDRKC YGPGVGRIWL DNVRCSGEEQ SLEQCQHRFW GFHDCTHQED VAVICSG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
CD5L Protein
Research Use Only
CD5L
Human
His
CD5L filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Tris buffer, pH 8.6.