Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD83 Protein
A cDNA sequence encoding the CD83 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11351-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916978
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
9308
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTPEVKVA CSEDVDLPCT APWDPQVPYT VSWVKLLEGG EERMETPQED HLRGQHYHQK GQNGSFDAPN ERPYSLKIRN TTSCNSGTYR CTLQDPDGQR NLSGKVILRV TGCPAQRKEE TFKKYRAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CD83 Protein
Research Use Only
CD83
Human
His
CD83 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol.