Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP2208-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915549
  • 1690.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001139345.1
CD8A / MAL Protein
Research Use Only
CD8A
Recombinant Protein
Mammal
SQFRVSPLDR TWNLGETVEL KCQVLLSNPT SGCSWLFQPR GAAASPTFLL YLSQNKPKAA EGLDTQRFSG KRLGDTFVLT LSDFRRENEG YYFCSALSNS IMYFSHFVPV FLPAKPTTTP APRPPTPAPT IASQPLSLRP EACRPAAGGA VHTRGLDFAC D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
925
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol