Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8B Protein
A cDNA sequence encoding the CD8B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11353-HIS-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916988
Menge Preis
1 129.74 € / 1 Mikrogramm
10 121.33 € / 1 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
926
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD8B
Human
His
The CD8B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
CD8B Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLQQTPAY IKVQTNKMVM LSCEAKISLS NMRIYWLRQR QAPSSDSHHE FLALWDSAKG TIHGEEVEQE KIAVFRDASR FILNLTSVKP EDSGIYFCMI VGSPELTFGK GTQLSVVDFL PTTAQPTKKS TLKKRVCRLP RPETQKGPLC SP