Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8B Protein
A cDNA sequence encoding the CD8B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 926 |
---|---|
Name | CD8B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CD8B |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906988
|
enQuireBio™
QP11353-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
926 | |
Research Use Only | |
CD8B | |
Human | |
His | |
The CD8B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CD8B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLQQTPAY IKVQTNKMVM LSCEAKISLS NMRIYWLRQR QAPSSDSHHE FLALWDSAKG TIHGEEVEQE KIAVFRDASR FILNLTSVKP EDSGIYFCMI VGSPELTFGK GTQLSVVDFL PTTAQPTKKS TLKKRVCRLP RPETQKGPLC SP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |