Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDA Protein
A cDNA sequence encoding the CDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10546-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924208
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
978
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity :> 3.5unit/mg. One unit of activity was defined as the amount required to deaminate 1.0 umole of cytidine per min at pH 7.5 at 250C.
Human
His
The CDA solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 2mM EDTA, 100mM NaCl and 40% Glycerol.
CDA Protein
Research Use Only
CDA
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAQKRPACTL KPECVQQLLV CSQEAKQSAY CPYSHFPVGA ALLTQEGRIF KGCNIENACY PLGICAERTA IQKAVSEGYK DFRAIAIASD MQDDFISPCG ACRQVMREFG TNWPVYMTKP DGTYIVMTVQ ELLPSSFGPE DLQKTQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.