Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2AP2 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK2AP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 10263 |
---|---|
Name | CDK2AP2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CDK2AP2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927068
|
enQuireBio™
QP11374-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917068
|
enQuireBio™
QP11374-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907068
|
enQuireBio™
QP11374-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
10263 | |
Research Use Only | |
CDK2AP2 | |
Human | |
His | |
CDK2AP2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
CDK2AP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSYKPIA PAPSSTPGSS TPGPGTPVPT GSVPSPSGSV PGAGAPFRPL FNDFGPPSMG YVQAMKPPGA QGSQSTYTDL LSVIEEMGKE IRPTYAGSKS AMERLKRGII HARALVRECL AETERNART | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |