Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2AP2 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK2AP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11374-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917068
  • 194.62 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10263
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CDK2AP2
Human
His
CDK2AP2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
CDK2AP2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSYKPIA PAPSSTPGSS TPGPGTPVPT GSVPSPSGSV PGAGAPFRPL FNDFGPPSMG YVQAMKPPGA QGSQSTYTDL LSVIEEMGKE IRPTYAGSKS AMERLKRGII HARALVRECL AETERNART