Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEBPG / CEBP gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEBPG / CEBP gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6946-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036820
Menge Preis
1 805.49 € / 200 Mikrogramm
5 755.63 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001239225.1
CEBPG / CEBP gamma Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1054
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CEBPG
Recombinant Protein
E. coli
MSKISQQNST PGVNGISVIH TQAHASGLQQ VPQLVPAGPG GGGKAVAPSK QSKKSSPMDR NSDEYRQRRE RNNMAVKKSR LKSKQKAQDT LQRVNQLKEE NERLEAKIKL LTKELSVLKD LFLEHAHNLA DNVQSISTEN TTADGDNA