Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 4b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 4b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8215-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043331
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_789782.1
Charged multivesicular body protein 4b Protein
Research Use Only
CHMP4B
Recombinant Protein
E. coli
SVFGKLFGAG GGKAGKGGPT PQEAIQRLRD TEEMLSKKQE FLEKKIEQEL TAAKKHGTKN KRAALQALKR KKRYEKQLAQ IDGTLSTIEF QREALENANT NTEVLKNMGY AAKAMKAAHD NMDIDKVDEL MQDIADQQEL AEEISTAISK PVGFGEEFDE DELMAELEEL EQEELDKNLL EISGPETVPL PNVPSIALPS KPAKKKEEED DDMKELENWA GSM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
128866
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol