Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 4b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 4b, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_789782.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 128866 |
Name | Charged multivesicular body protein 4b Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073331
|
enQuireBio™
QP8215-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_789782.1 | |
Charged multivesicular body protein 4b Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
128866 | |
Research Use Only | |
CHMP4B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SVFGKLFGAG GGKAGKGGPT PQEAIQRLRD TEEMLSKKQE FLEKKIEQEL TAAKKHGTKN KRAALQALKR KKRYEKQLAQ IDGTLSTIEF QREALENANT NTEVLKNMGY AAKAMKAAHD NMDIDKVDEL MQDIADQQEL AEEISTAISK PVGFGEEFDE DELMAELEEL EQEELDKNLL EISGPETVPL PNVPSIALPS KPAKKKEEED DDMKELENWA GSM | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |