Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHMP6 Protein
A cDNA sequence encoding the CHMP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11422-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917218
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CHMP6 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CHMP6 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGNLFG RKKQSRVTEQ DKAILQLKQQ RDKLRQYQKR IAQQLERERA LARQLLRDGR KERAKLLLKK KRYQEQLLDR TENQISSLEA MVQSIEFTQI EMKVMEGLQF GNECLNKMHQ VMSIEEVERI LDETQEAVEY QRQIDELLAG SFTQEDEDAI LEELSAITQE QIELPEVPSE PLPEKIPENV PVKARPRQAE LVAAS