Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHRAC1 Protein
A cDNA sequence encoding the CHRAC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11425-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917228
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CHRAC1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADVVVG KDKGGEQRLI SLPLSRIRVI MKSSPEVSSI NQEALVLTAK ATELFVQCLA TYSYRHGSGK EKKVLTYSDL ANTAQQSETF QFLADILPKK ILASKYLKML KEEKREEDEE NDNDNESDHD EADS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CHRAC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.