missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a C-terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-457 of Human Chromogranin A. The Recombinant Human Chromogranin A Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human Chromogranin A Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.25 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 20% glycerol, 0.1mM PMSF |
| Gen-ID (Entrez) | 1113 |
| Molekulargewicht | 50 kDa |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Baculovirus |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gensymbol | CHGA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?