Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CIB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CIB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 10518 |
---|---|
Name | CIB2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CIB2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15937238
|
enQuireBio™
QP11429-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927238
|
enQuireBio™
QP11429-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917238
|
enQuireBio™
QP11429-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
10518 | |
Research Use Only | |
CIB2 | |
Human | |
His | |
The CIB2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl and 1mM PMSF. |
CIB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNKQTIFTE EQLDNYQDCT FFNKKDILKL HSRFYELAPN LVPMDYRKSP IVHVPMSLII QMPELRENPF KERIVAAFSE DGEGNLTFND FVDMFSVLCE SAPRELKANY AFKIYDFNTD NFICKEDLEL TLARLTKSEL DEEEVVLVCD KVIEEADLDG DGKLGFADFE DMIAKAPDFL STFHIRI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |