Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CIB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CIB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11429-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917238
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10518
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNKQTIFTE EQLDNYQDCT FFNKKDILKL HSRFYELAPN LVPMDYRKSP IVHVPMSLII QMPELRENPF KERIVAAFSE DGEGNLTFND FVDMFSVLCE SAPRELKANY AFKIYDFNTD NFICKEDLEL TLARLTKSEL DEEEVVLVCD KVIEEADLDG DGKLGFADFE DMIAKAPDFL STFHIRI
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
CIB2 Protein
Research Use Only
CIB2
Human
His
The CIB2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl and 1mM PMSF.