Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKB Protein
A cDNA sequence encoding the CKB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10552-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914228
  • 1440.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1152
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The biological activity measured by the enzymatic activity of Creatine phosphokinase procedure No. 45-UV, 1IU-1 micromole creatine phosphate was 854 IU/mg at 37 degrees celsius corresponding to a Specific Activity of 1,171ng/ml.
Human
Untagged
CKBB Human contains 10Mm Bis-Tris-HCl pH 6.0, 50% glycerol, 0.5mM EDTA and 0.5mM DTT.
CKB Protein
Research Use Only
CKB
Recombinant Protein
P. pastoris
MPFSNSHNAL KLRFPAEDEF PDLSAHNNHM AKVLTPELYA ELRAKSTPSG FTLDDVIQTG VDNPGHPYIM TVGCVAGDEE SYEVFKDLFD PIIEDRHGGY KPSDEHKTDL NPDNLQGGDD LDPNYVLSSR VRTGRSIRGF CLPPHCSRGE RRAIEKLAVE ALSSLDGDLA GRYYALKSMT EAEQQQLIDD HFLFDKPVSP LLLASGMARD WPDARGIWHN DNKTFLVWVN EEDHLRVISM QKGGNMKEVF TRFCTGLTQI ETLFKSKDYE FMWNPHLGYI LTCPSNLGTG LRAGVHIKLP NLGKHEKFSE VLKRLRLQKR GTGGVDTAAV GGVFDVSNAD RLGFSEVELV QMVVDGVKLL IEMEQRLEQG QAIDDLMPAQ K
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.