Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the CKMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10555-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904238
  • 1600.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1158
Greater than 95.0% as determined bya) Analysis by RP-HPLCb) Analysis by SDS-PAGE
Research Use Only
CKM
Recombinant Protein
Pichia Pastoris
MPFGNTHNKF KLNYKPEEEY PDLSKHNNHM AKVLTLELYK KLRDKETPSG FTVDDVIQTG VDNPGHPFIM TVGCVAGDEE SYEVFKELFD PIISDRHGGY KPTDKHKTDL NHENLKGGDD LDPNYVLSSR VRTGRSIKGY TLPPHCSRGE RRAVEKLSVE ALNSLTGEFK GKYYPLKSMT EKEQQQLIDD HFLFDKPVSP LLLASGMARD WPDARGIWHN DNKSFLVWVN EEDHLRVISM EKGGNMKEVF RRFCVGLQKI EEIFKKAGHP FMWNQHLGYV LTCPSNLGTG LRGGVHVKLA HLSKHPKFEE ILTRLRLQKR GTGGVDTAAV GSVFDVSNAD RLGSSEVEQV QLVVDGVKLM VEMEKKLEKG QSIDDMIPAQ K
CKMT1 Protein
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The biological activity measured by the enzymatic activity of Creatine phosphokinase procedure No. 45-UV, 1IU-1 micromole creatine phosphate was 537IU/mg at 37 degrees celsius corresponding to a Specific Activity of 1,863ng/ml.
Human
Untagged
CKMT1 contains 0.01M Tris-HCl, 0.075M NaCl, 10mM beta-mercaptoethanol, 50% glycerol, 0.1% sodium azide, pH 7.2.