Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLEC2B Protein
A cDNA sequence encoding the CLEC2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11444-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917288
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CLEC2B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKLTRDSQ SLCPYDWIGF QNKCYYFSKE EGDWNSSKYN CSTQHADLTI IDNIEEMNFL RRYKCSSDHW IGLKMAKNRT GQWVDGATFT KSFGMRGSEG CAYLSDDGAA TARCYTERKW ICRKRIH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CLEC2B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.