Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNPY4 Protein
A cDNA sequence encoding the CNPY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11471-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917368
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
245812
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFGMLKE EDDDTERLPS KCEVCKLLST ELQAELSRTG RSREVLELGQ VLDTGKRKRH VPYSVSETRL EEALENLCER ILDYSVHAER KGSLRYAKGQ SQTMATLKGL VQKGVKVDLG IPLELWDEPS VEVTYLKKQC ETMLEEFEDI VGDWYFHHQE QPLQNFLCEG HVLPAAETAC LQETWTGKEI TDGEEKTEGE EEQEEEEEEE EEEGGDKMTK TGSHPKLDRE DL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
CNPY4 Protein
Research Use Only
CNPY4
Human
His
CNPY4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA.