Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNTFR Protein
A cDNA sequence encoding the CNTFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11474-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917378
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CNTFR Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQRHSPQEAP HVQYERLGSD VTLPCGTANW DAAVTWRVNG TDLAPDLLNG SQLVLHGLEL GHSGLYACFH RDSWHLRHQV LLHVGLPPRE PVLSCRSNTY PKGFYCSWHL PTPTYIPNTF NVTVLHGSKI MVCEKDPALK NRCHIRYMHL FSTIKYKVSI SVSNALGHNA TAITFDEFTI VKPDPPENVV ARPVPSNPRR LEVTWQTPST WPDPESFPLK FFLRYRPLIL DQWQHVELSD GTAHTITDAY AGKEYIIQVA AKDNEIGTWS DWSVAAHATP WTEEPRHLTT EAQAAETTTS TTSSLAPPPT TKICDPGELG S
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CNTFR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.