Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XII) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-1(XII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8023-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082211
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_004361.3
Collagen alpha-1(XII) chain Protein
Research Use Only
COL12A1
Recombinant Protein
E. coli
DLVFLVDGSW SVGRNNFKYI LDFIAALVSA FDIGEEKTRV GVVQYSSDTR TEFNLNQYYQ RDELLAAIKK IPYKGGNTMT GDAIDYLVKN TFTESAGARV GFPKVAIIIT DGKSQDEVEI PARELRNVGV EVFSLGIKAA DAKELKQIAS TPSLNHVFNV ANFDAIVDIQ NEIISQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1303
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol