Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Corticotropin-releasing factor receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9080-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077581
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001138618.1
Corticotropin-releasing factor receptor 1 Protein
Research Use Only
CRHR1
Recombinant Protein
Yeast
ASLQDQHCES LSLASNISGL QCNASVDLIG TCWPRSPAGQ LVVRPCPAFF YGVRYNTTNN GYRECLANGS WAARVNYSEC QEILNEEKKS KVHYHVAVI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
104909134
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol