Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPE Protein
A cDNA sequence encoding the CPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11494-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917438
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CPE Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLQQEDGI SFEYHRYPEL REALVSVWLQ CTAISRIYTV GRSFEGRELL VIELSDNPGV HEPGEPEFKY IGNMHGNEAV GRELLIFLAQ YLCNEYQKGN ETIVNLIHST RIHIMPSLNP DGFEKAASQP GELKDWFVGR SNAQGIDLNR NFPDLDRIVY VNEKEGGPNN HLLKNMKKIV DQNTKLAPET KAVIHWIMDI PFVLSANLHG GDLVANYPYD ETRSGSAHEY SSSPDDAIFQ SLARAYSSFN PAMSDPNRPP CRKNDDDSSF VDGTTNGGAW YSVPGGMQDF NYLSSNCFEI TVELSCEKFP PEETLKTYWE DNKNSLISYL EQIHRGVKGF VRDLQGNPIA NATISVEGID HDVTSAKDGD YWRLLIPGNY KLTASAPGYL AITKKVAVPY SPAAGVDFEL ESFSERKEEE KEELMEWWKM MSETLNF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CPE protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.