Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRISP3 Protein
A cDNA sequence encoding the CRISP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11507-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917478
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CRISP3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CRISP3 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 50mM acetate buffer pH 4, 5mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASNEDKDPAFTA LLTTQTQVQR EIVNKHNELR RAVSPPARNM LKMEWNKEAA ANAQKWANQC NYRHSNPKDR MTSLKCGENL YMSSASSSWS QAIQSWFDEY NDFDFGVGPK TPNAVVGHYT QVVWYSSYLV GCGNAYCPNQ KVLKYYYVCQ YCPAGNWANR LYVPYEQGAP CASCPDNCDD GLCTNGCKYE DLYSNCKSLK LTLTCKHQLV RDSCKASCNC SNSIY