Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRNN Protein
A cDNA sequence encoding the CRNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | CRNN Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927488
|
enQuireBio™
QP11510-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917488
|
enQuireBio™
QP11510-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907488
|
enQuireBio™
QP11510-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CRNN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CRNN solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPQLLQNING IIEAFRRYAR TEGNCTALTR GELKRLLEQE FADVIVKPHD PATVDEVLRL LDEDHTGTVE FKEFLVLVFK VAQACFKTLS ESAEGACGSQ ESGSLHSGAS QELGEGQRSG TEVGRAGKGQ HYEGSSHRQS QQGSRGQNRP GVQTQGQATG SAWVSSYDRQ AESQSQERIS PQIQLSGQTE QTQKAGEGKR NQTTEMRPER QPQTREQDRA HQTGETVTGS GTQTQAGATQ TVEQDSSHQT GRTSKQTQEA TNDQNRGTET HGQGRSQTSQ AVTGGHAQIQ AGTHTQTPTQ TVEQDSSHQT GSTSTQTQES TNGQNRGTEI HGQGRSQTSQ AVTGGHTQIQ AGSHTETVEQ DRSQTVSHGG AREQGQTQTQ PGSGQRWMQV SNPEAGETVP GGQAQTGAST EPGRQEWSST HPRRCVTEGQ GDRQPTVVGE EWVDDHSRET VILRLDQGNL HTSVSSAQGQ DAAQSEEKRG ITARELYSYL RSTKP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |